1.15525
RINGER tablets
for the preparation of RINGER′S solution
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
sterility
non-sterile
form
tablet
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Analysis Note
pH-value (after autoclave): 6.8 - 7.2
Weight (min): ≥ 1.47 g
Weight (max): ≤ 1.79 g
Suitability (microbiological): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.