Merck
1.12463
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Synonyma:
Ion exchanger Amberlite IRA-402
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
bulk density
670 g/L
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Analysis Note
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c