Hlavní dokumenty
1.12412
Supelco
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonyma:
Yttrium oxide 99+
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
O3Y2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
loss
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c