Hlavní dokumenty
1.12211
Sigma-Aldrich
Cobalt powder
99+
Synonyma:
Cobalt powder
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Co
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141710
EC Index Number:
231-158-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
potency
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1493 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
Nickel powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266981
Nickel
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel