Hlavní dokumenty
1.10322
Supelco
IC Multi-element standard VII
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>), Certipur®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
product line
Certipur®
Quality Level
composition
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr, 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
100 mg/l: NH₄, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr in 0.001 mol/l HNO₃ Certipur®
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Analysis Note
Determination method: Ion-chromatography
Accuracy of the method: NH4, Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr; 5%
NH₄ (Ammonium): 95.0 - 105.0 mg/l
Ba (barium): 95.0 - 105.0 mg/l
Ca (calcium): 95.0 - 105.0 mg/l
K (potassium): 95.0 - 105.0 mg/l
Li (Lithium): 95.0 - 105.0 mg/l
Mg (Magnesium): 95.0 - 105.0 mg/l
Mn (Manganese): 95.0 - 105.0 mg/l
Na (sodium): 95.0 - 105.0 mg/l
Sr (Strontium): 95.0 - 105.0 mg/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)