Hlavní dokumenty
1.08882
SAFC
Zinc sulfate monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Zinc sulfate monohydrate, Sulfuric acid zinc salt monohydrate
Vybrat velikost
0.75 KG
4 900,00 Kč
5 KG
20 800,00 Kč
3 X 750 G
26 900,00 Kč
25 KG
49 000,00 Kč
4 900,00 Kč
Očekávané datum odeslání28. února 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
0.75 KG
4 900,00 Kč
5 KG
20 800,00 Kč
3 X 750 G
26 900,00 Kč
25 KG
49 000,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
O4SZn · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.45 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-793-3
4 900,00 Kč
Očekávané datum odeslání28. února 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
agency
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
350 g/L (anhydrous substance)
density
3.2 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Zinc sulfate is typically used in topical formulations or as mineral supplement.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Co je program Emprove®?
Program Emprove® je systém poskytující ucelenou a podrobnou dokumentaci k našim filtrům a jednorázově použitelným součástem, farmaceutickým surovinám a výchozím materiálům.
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Zjistěte více o výhodách, které může poskytnout předplatné programu Emprove®
Proč jsou tyto dokumenty nedostupné?
Dokumentace Emprove® obsahují informace určené k tomu, aby podporovaly proces registrace a činnosti při posuzování rizik u výrobců farmaceutických produktů, přičemž tyto informace jsou důvěrného rázu. Chcete-li získat přístup, kontaktujte nás.