Hlavní dokumenty
1.08641
Supelco
Water detection paste N
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NB.21
pH
11 ( in H2O, suspension)
Quality Level
density
1.6 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Suitability for water detection: conforms
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)