Hlavní dokumenty
1.08556
Supelco
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
Synonyma:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
Vybrat velikost
25 L
9 680,00 Kč
9 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
25 L
9 680,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
34.01
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
UNSPSC Code:
12352304
NACRES:
NA.21
9 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Název produktu
Hydrogen peroxide 35%, EMPLURA®
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
form
liquid
potency
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentration
≥35.0% (manganometric)
impurities
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: This study used Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) to evaluate the impact of hydrogen peroxide-based bleaching agents on enamel, emphasizing the structural changes induced by 35% hydrogen peroxide (Ps S et al., 2024).
Analysis Note
Assay (manganometric): ≥ 35.0 %
Free acid (as sulfuric acid): ≤ 0.2
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Questions
  1. The product says 35%, but is it 35% (m/m), 35% (v/v), 35% (m/v) or 35% (v/m)?
    1 answer
    1. The product concentration is expressed as 35% (w/w).