Hlavní dokumenty
1.08430
Supelco
Indicator buffer tablets
for measuring water hardness with the Titriplex®system
About This Item
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NB.21
Název produktu
Indicator buffer tablets, for measuring water hardness with the Titriplex® system
form
solid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
titration: suitable
weight
≥0.20 g
storage temp.
no temp limit
General description
for the determination of water hardness with Titriplex® solutions
Analysis Note
Weight (min): ≥ 0.20 g
Weight (max): ≤ 0.23 g
Disintegration time (at 25 °C): ≤ 150 s
Application test: conforms
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3