Merck
1.08181
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
Synonyma:
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H17ClN4OS · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.81 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-641-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Thiamine chloride hydrochloride, for biochemistry
SMILES string
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
form
solid
potency
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
248 °C (decomposition)
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): conforms
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 5.0 %
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c