Key Documents
1.08030
Supelco
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
Synonyma:
Wieninger′s reagent
About This Item
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
Quality Level
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)