Key Documents
1.07253
Supelco
Phenylhydrazinium chloride
for analysis
Synonyma:
Phenylhydrazinium chloride, Phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H9ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-444-7
NACRES:
NB.21
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
sulfated ash
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
mp
245 °C (decomposition)
solubility
50 g/L
bulk density
330 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Solubility in ethanol: passes test
Solubility in water: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.5 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)