Key Documents
1.05217
Supelco
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Synonyma:
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (Cu): 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)