Merck
398101
Calcium carbonate
ACS reagent, 99.95-100.05% dry basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CaCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.09
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-439-9
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Assay:
99.95-100.05% dry basis
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
dilute HCl: 6.7%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99.95-100.05% dry basis
form
powder
impurities
≤0.01% NH4OH pptd., ≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
solubility
dilute HCl: 6.7%
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, fluoride (F-): ≤0.0015%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.01%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.003%, Na: ≤0.01%, Sr: ≤0.1%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
Calcium carbonate is a calcium salt commonly found in shells and skeleton of marine animals. It is an inexpensive, non-toxic and easily available reagent with a wide range of applications.
Application
Calcium carbonate may be used:
  • As a pore generating agent to prepare porous ceramics.
  • As chelometric standard for the standardization of EDTA solution.
  • To extract aluminium by microwave induced thermal activation of coal fly ash (CFA).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)