1.05118
Potassium sorbate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 202
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Potassium sorbate, Sorbic acid potassium salt
Vybrat velikost
Vybrat velikost
About This Item
Doporučené produkty
agency
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
reg. compliance
FCC
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
solid
autoignition temp.
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
mp
>205 °C (decomposition)
solubility
1.95-543 g/L
density
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Co je program Emprove®?
Program Emprove® je systém poskytující ucelenou a podrobnou dokumentaci k našim filtrům a jednorázově použitelným součástem, farmaceutickým surovinám a výchozím materiálům.
K bezplatnému stažení po přihlášení
K bezplatnému stažení po přihlášení
K bezplatnému stažení po přihlášení
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.