Merck
1.04002
Formaldehyde solution
37%, EMPROVE® EVOLVE
Synonyma:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 L
1 140,00 Kč
2.5 L
2 120,00 Kč
25 L
11 200,00 Kč
200 L
Dotázat se
950 L
211 700,00 Kč
1 140,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
O této položce
UNSPSC Code:
12352114
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentration
36.5-38% (iodometric), 37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
1.026441.086001.05056
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
concentration
36.5-38% (iodometric), 37%
concentration
4%
concentration
35%
concentration
-
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
product line
-
product line
-
description
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
description
-
description
-
description
-
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
autoignition temp.
170 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Formaldehyde can be used for virus inactivation in vaccine production.
Other Notes
Replaces: 1.04002.2507; 1.04002.9187
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
João M Fernandes Neto et al.
Nature communications, 11(1), 3157-3157 (2020-06-24)
Resistance to targeted cancer drugs is thought to result from selective pressure exerted by a high drug dose. Partial inhibition of multiple components in the same oncogenic signalling pathway may add up to complete pathway inhibition, while decreasing the selective