Merck
1.01862
Bismuth oxide
EMPLURA®
Synonyma:
Bismuth(III) oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 KG
8 090,00 Kč
25 KG
159 100,00 Kč
8 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Bi2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
465.96
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-134-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bismuth(III) oxide, EMPLURA®
SMILES string
[Bi+3].[Bi+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
surface area
0.2-0.6 m2/g , BET
impurities
≤10 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Al (Aluminium)
≤20 ppm K (Potassium)
≤30 ppm Si (Silicon)
≤5 ppm Cu (Copper)
≤5 ppm Fe (Iron)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Pb (Lead)
≤50 ppm Na (Sodium)
particle size
5 μm±3 (D 50)
mp
820 °C
solubility
practically insoluble 0.006 g/L
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Související kategorie
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
1.018781.124031.10982
particle size
5 μm±3 (D 50)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥71.0% Bi basis (complexometric)
assay
-
assay
-
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
mp
820 °C
mp
-
mp
230-232 °C
mp
2315 °C
product line
EMPLURA®
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Si (Silicon): ≤ 30 ppm
Specific surface area (BET): 0.2 - 0.6 m²/g
Particle size (D 50): 5.0 ± 3.0 µm
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg