Hlavní dokumenty
1.01789
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyma:
Benzene-D6, Hexadeuterobenzene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
214-061-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
101 hPa ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
≥99.5 atom % D
form
liquid
autoignition temp.
555 °C
potency
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.0 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.02% Water (HO) (NMR)
kinematic viscosity
0.78 cSt(20 °C)
bp
79 °C/1013 hPa
mp
6.7 °C
transition temp
flash point -11 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Application
Benzene-D6 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol.
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)