Merck
1.01506
Silver
wool for elemental analysis
Synonyma:
Silver
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
UNSPSC Code:
12141740
EC Index Number:
231-131-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2212 °C/1013 hPa
mp
961.9 °C
density
10.5 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101506001004022536021799