Hlavní dokumenty
1.00358
Supelco
di-Iodine pentoxide
for analysis granular 0.5-2.5 mm EMSURE®
Synonyma:
di-Iodine pentoxide, Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
I2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
333.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
234-740-2
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
density
4.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric, I₂O₅): ≥ 96 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 2 %
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 0.02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c