Key Documents
1.00229
Supelco
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Synonyma:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CrO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-607-8
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
loss
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
InChI key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)