V-017
Nicotinic acid (Vitamin B3) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Nicotinic acid, Vitamin B3, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
density
0.791 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)