Hlavní dokumenty
T-916
Supelco
α-Hydroxytriazolam-d4 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17D4H8Cl2N4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
363.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4Cl)=NC2
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2/i1D,2D,3D,4D
InChI key
BHUYWUDMVCLHND-RHQRLBAQSA-N
General description
α-Hydroxytriazolam is a major urinary and blood metabolite of the benzodiazepine, triazolam, a pharmaceutical used to treat severe insomnia. This stable-labeled internal standard is suited for triazolam testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)