Hlavní dokumenty
B-071
Supelco
Baclofen solution
500 μg/mL (90:10 MeOH:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyma:
Baclofen reference solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12ClNO2
Molekulová hmotnost:
213.66
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL (90:10 MeOH:DMSO)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
General description
A certified solution standard for use in LC/MS or GC/MS applications in clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research or diagnostic testing. Baclofen, a derivative of gamma-aminobutyric acid (GABA), is a muscle relaxant used to treat spasticity. Marketed with brand names such as Kemstro, Lioresal or Gablofen, the drug has also shown effectiveness in the treatment of alcoholism. Discontinuation of baclofen can be associated with a withdrawal syndrome resembling benzodiazepine or alcohol withdrawal.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)