Hlavní dokumenty
S-056
Supelco
JWH-122 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H20D5NO2
Molekulová hmotnost:
376.50
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
grade
certified reference material
form
liquid
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C([2H])N(CCCC(C)O)C2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC=C(C)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C25H25NO2/c1-17-13-14-22(20-10-4-3-9-19(17)20)25(28)23-16-26(15-7-8-18(2)27)24-12-6-5-11-21(23)24/h3-6,9-14,16,18,27H,7-8,15H2,1-2H3/i5D,6D,11D,12D,16D
InChI key
CLPJTHSXFZPIBP-DHJLQICESA-N
General description
An internal standard suitable for quantitation of JWH-122 4-Hydroxypentyl metabolite in biological matrices such as urine for LC/MS or GC/MS testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. This monohydroxy analog is a primary urinary metabolite of JWH-122, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice. The biomarker is also referred to as the omega-1 hydroxy metabolite of JWH-122.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)