Hlavní dokumenty
P-915
Supelco
Paroxetine-D6 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Paroxetine-D6 maleate solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19D6H14FNO3 · C4H4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
451.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C1([2H])C[C@H]([C@@H](C([2H])([2H])N1)C([2H])([2H])Oc2ccc3OCOc3c2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1/i8D2,10D2,11D2;
InChI key
AEIUZSKXSWGSRU-VPMYKUOPSA-N
General description
Paroxetine, marketed under trade names Paxil® and Aropax, is an SSRI antidepressant used to treat many conditions in adults from major depression and obsessive-compulsive disorder to several anxiety disorders. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of paroxetine using LC/MS or LC-MS/MS methods for applications in clinical or diagnostic testing, clinical toxicology, or pharmaceutical research.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Paxil is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)