Přeskočit na
616559
Fluoxetine-d5 hydrochloride
98 atom % D
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17D5H13F3NO·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
350.82
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mol wt
350.72 by atom % calculation
mass shift
M+5
SMILES string
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
615463595659485675
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mol wt
350.72 by atom % calculation
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)