P-077
Propofol-D17 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D,9D
InChI key
OLBCVFGFOZPWHH-ACWNEFEHSA-N
General description
Application
- Propofol-D₁₇ in forensic analysis: Propofol-D₁₇ was utilized to confirm testimonial evidence in serial homicide cases through drug detection in decomposed cadavers, demonstrating its value in complex forensic scenarios (Ottaviano et al., 2021).
- Pharmacokinetic studies with Propofol-D₁₇: A sensitive LC-APCI-MS/MS method was developed using Propofol-D₁₇ to quantify propofol in a bioequivalence study among healthy Chinese subjects, enhancing understanding of its pharmacokinetics (Tang et al., 2020).
- Evaluation of analytical methods using Propofol-D₁₇: Comparative analysis of LC-MS/MS and GC-MS for propofol detection highlights Propofol-D₁₇′s role in improving analytical procedures for forensic and clinical toxicology (Vaiano et al., 2015).
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)