Hlavní dokumenty
N-102
Supelco
Norfluoxetine-D6 oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Deuterated norfluoxetine oxalate solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H10D6F3NO · C2H2O4
Molekulová hmotnost:
391.37
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)OC(CCN)(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H].OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2D,3D,4D,5D,15D;
InChI key
FDWJCEPFCGIDPF-OYCZTGALSA-N
General description
Norfluoxetine is a primary metabolite of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) fluoxetine, an antidepressant. This internal standard is suitable for quantitation of norfluoxetine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Zhongsheng Peng et al.
The Journal of biological chemistry, 294(21), 8529-8542 (2019-04-11)
The farnesoid X receptor (FXR) is a member of the nuclear receptor superfamily of bile acid-activated transcription factors and an important regulator of cell proliferation, apoptosis, and Wnt signaling. Down-regulated expression of FXR plays an important role in some malignancies