Hlavní dokumenty
N-054
Supelco
Norhydrocodone-d3 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Norhydrocodone-D3 hydrochloride solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17D3H16NO3 · HCl
Molekulová hmotnost:
324.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@H]3CCC(=O)[C@@H]4Oc1c25
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-20-13-5-2-9-8-11-10-3-4-12(19)16-17(10,6-7-18-11)14(9)15(13)21-16;/h2,5,10-11,16,18H,3-4,6-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1/i1D3;
InChI key
IQVZQPJFFRBEHK-PPYOUCNTSA-N
General description
A stable-labeled internal standard applicable for quantitation of hydrocodone levels in urine, serum or plasma by LC/MS or GC/MS for pain prescription monitoring, urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis or pharmaceutical research. Norhydrocodone is a primary urinary metabolite of the analgesic hydrocodone. Hydrocodone, a semi-synthetic opioid derived from codeine and thebaine, is used as a painkiller and as an antitussive.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)