Hlavní dokumenty
H-026
Supelco
(±)-11-Hydroxy-Δ9-THC solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Vybrat velikost
1 ML
1 950,00 Kč
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 ML
1 950,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
330.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(CCCCC)=CC2=C1C3C=C(CO)CCC3C(O2)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h10-12,16-17,22-23H,4-9,13H2,1-3H3
InChI key
YCBKSSAWEUDACY-UHFFFAOYSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® applicable in LC/MS or GC/MS applications for cannabinoid testing, urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis. 11-Hydroxy-Δ9-THC is an active metabolite of THC and metabolic precursor to 11-nor-9-carboxy-Δ9-THC. This cannabinoid is found in biological matrices including urine, blood, and plasma.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Maria Del Mar Ramirez Fernandez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 875(2), 465-470 (2008-10-17)
Cannabis is considered to be the most widely abused illicit drug in Europe. Consequently, sensitive and specific analytical methods are needed for forensic purposes and for cannabinoid pharmacokinetic and pharmacodynamic studies. A simple, rapid and highly sensitive and specific method
Cynthia Coulter et al.
Journal of analytical toxicology, 32(8), 653-658 (2008-11-15)
An analytical procedure for the determination of Delta9-tetrahydrocannabinol (THC), 11-nor-9-carboxy-Delta9-tetrahydrocannabinol (THCA), and 11-hydroxy-Delta9-tetrahydrocannabinol (11-OH-THC) in whole blood has been developed and validated using liquid chromatography with tandem mass spectral detection (MS). Cannabinoids present in the blood samples were quantified using
Erin L Karschner et al.
Clinical chemistry, 57(1), 66-75 (2010-11-17)
Sativex(®), a cannabis extract oromucosal spray containing Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD), is currently in phase III trials as an adjunct to opioids for cancer pain treatment, and recently received United Kingdom approval for treatment of spasticity. There are indications
Erin L Karschner et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(2), 603-611 (2010-03-23)
A sensitive analytical method for simultaneous quantification of sub-nanogram concentrations of cannabidiol (CBD), Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC), 11-hydroxy-THC (11-OH-THC), and 11-nor-9-carboxy-THC (THCCOOH) in plasma is presented for monitoring cannabinoid pharmacotherapy and illicit cannabis use. Analytes were extracted from 1 mL plasma by
Alex Straiker et al.
British journal of pharmacology, 165(8), 2660-2671 (2011-10-22)
Cannabinoids such as Δ(9) - tetrahydrocannabinol, the major psychoactive component of marijuana and hashish, primarily act via cannabinoid CB(1) and CB(2) receptors to produce characteristic behavioural effects in humans. Due to the tractability of rodent models for electrophysiological and behavioural