Hlavní dokumenty
E-084
Supelco
(±)-N-Ethylcathinone Ephedrine Metabolite hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H17NO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
215.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
Storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(C)C(O)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H
Inchi Key
DHNCTQIFOGRFJF-UHFFFAOYSA-N
General description
This bath salt cathinone analog is a primary urinary metabolite of N-Ethylcathinone. N-Ethylcathinone, also known as ethylpropion or ETH-CAT, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends and party pills. N-Ethylcathinone is also an active metabolite of the prodrug diethylcathinone, sold as the appetite suppressants Anorex, Nobesine, and Tenuate®. This certified solution standard is suitable for LC/MS or GC/MS N-Ethylcathinone testing applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenuate is a registered trademark of Aventisub II Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)