D-916
N-Desmethylclomipramine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC2=C(C=C1)CCC3=C(C=CC=C3)N2CCCNC.[H]Cl
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
InChI key
KMDDAZOLOSKTKZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)