Hlavní dokumenty
D-068
Supelco
Duloxetine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18D3H16NOS · HCl
Molekulová hmotnost:
336.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1/i1D3;
InChI key
BFFSMCNJSOPUAY-HQKLNPQUSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods. Duloxetine, marketed in the US under the trade name Cymbalta®, is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used to treat major depressive disorder and to alleviate pain associated with diabetic neuropathy, fibromyalgia, and osteoarthritis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cymbalta is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)