Hlavní dokumenty
C-219S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H26O2
Molekulová hmotnost:
286.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Cannabidiol, 500 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL
Cannabinol, 500 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL
(-)-delta8-THC, 500 μg/mL
(-)-delta9-THC, 500 μg/mL
THCV, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)