The C-220 product is of synthetic origin.
Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 960,00 Kč |
O této položce
3 960,00 Kč
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Cannabidiol , Cannabinol , (-)-delta9-THC
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1 mg/mL in methanol ((each analyte))
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| composition Cannabidiol , (-)-delta9-THC , Cannabinol | composition Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL , Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL , CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL , CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL , Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL , THCA-A, 500 μg/mL | composition Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL , Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL , CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL , CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL , Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL , THCA-A, 500 μg/mL | composition Cannabidiol, 500 μg/mL , Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL , Cannabinol, 500 μg/mL , CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL , CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL , (-)-delta8-THC, 500 μg/mL , (-)-delta9-THC, 500 μg/mL , THCV, 500 μg/mL |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
-
Is the product C-220-1ML of natural origin?