Hlavní dokumenty
B-026
Supelco
4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine hydrochloride, 2C-B hydrochloride solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H15BrClNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.59
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
Storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-6-8(11)10(14-2)5-7(9)3-4-12;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
Inchi Key
UJTWHDAMHSIRDK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine, or 2C-B, is an illicit drug and hallucinogen. The drug is a member of the "2C" family of psychedelic phenethylamines. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)