Hlavní dokumenty
A-114
Supelco
AH-7921-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H19D3Cl2N2O · HCl
Molekulová hmotnost:
368.74
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCC1(N(C)C)CCCCC1)C2=C([2H])C(Cl)=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of AH-7921 levels in urine or blood by LC-MS or GC/MS methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. AH-7921 is an opioid designer drug with 80% the potency of morphine when administered orally. First discovered in 2013, AH-7921 is an active ingredient of synthetic cannabis found in Japan.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
E Metzger et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8188-8195 (2016-06-29)
The present study describes new procedures to obtain at millimeter resolution the spatial distribution of nitrite and nitrate in porewaters, combining diffusive equilibrium in thin films (DET), colorimetry and hyperspectral imagery. Nitrite distribution can be easily achieved by adapting the
Vladimir Zhemkov et al.
eLife, 10 (2021-05-12)
Sigma 1 receptor (S1R) is a 223-amino-acid-long transmembrane endoplasmic reticulum (ER) protein. S1R modulates activity of multiple effector proteins and is a well-established drug target. However, signaling functions of S1R in cells are poorly understood. Here, we test the hypothesis