LM1600
Avanti
13:0 Lyso LPC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Doporučené produkty
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (LM1600-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H44NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(24)27-18-20(23)19-29-30(25,26)28-17-16-22(2,3)4/h20,23H,5-19H2,1-4H3/p+1/t20-/m1/s1
InChI key
WNRCJJWBAXNAPE-HXUWFJFHSA-O
General description
Application
- lipid extraction from brain tissues
- lipid extraction from macrophages using modified Bligh and Dyer protocol
- liquid chromatography/MS analyses of lysophospholipids
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)