LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Synonyma:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Doporučené produkty
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300
concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H60NO10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-30(34)42-27(25-40-43(37,38)41-26-28(32)31(35)36)24-39-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28H,3-26,32H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38);1H3/t27-,28+;/m1./s1
InChI key
DJWXUEZTHOBPTK-CNORLSDQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)