999983C
Avanti
16:0-18:1 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
Synonyma:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
concentration
10 mg/mL (999983C-10mg)
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H86NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-38-47-42(41-49-50(44,45)48-39-36-43(3,4)5)40-46-37-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
InChI key
UKMFPLRYBOOPKL-VHONOUADSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)