840875C
Avanti
18:1 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Doporučené produkty
description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform solution
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (840875C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840875C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840875C-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL (840875C-25mg)
25 mg/mL (840875C-1g)
25 mg/mL (840875C-200mg)
25 mg/mL (840875C-500mg)
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI key
KHDHADSEKGCPKW-ZBFGHDQJSA-N
General description
Application
- as a synthetic standard to identify the position of PA after iodine staining in phosphatidic acid assay by thin-layer chromatography (TLC)
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions
- as a lipid standard in radiolabeling analysis of phospholipids
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)