890704C
Avanti
18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890704C
Synonyma:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (890704C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (890704C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (890704C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 890704C
concentration
10 mg/mL (890704C-25mg)
25 mg/mL (890704C-100mg)
25 mg/mL (890704C-200mg)
lipid type
transfection
cationic lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI key
LXTQBOAODSPEHG-NATHRRJOSA-M
General description
Application
- for composing lipid shell to prepare lipopolyplex/mRNA vaccine
- in solvent-assisted preparation of supported lipid bilayers
- along with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine (DOPE) in mixed liposomes as colloidal vectors for physicochemical study of the DNA compaction
- to formulate the lipid nanoparticle (LNP1) to enhance intracellular delivery mediated by shock waves
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)