Hlavní dokumenty
860745L
Avanti
C22:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/22:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
N-erucoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H70D7NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
627.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.12
assay
>99% (TLC)
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860906L-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)