Hlavní dokumenty
860122W
Avanti
C18:0-d7 GM3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Synonyma:
C18:0-d7 GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C59H101D7N2O21
Molekulová hmotnost:
1188.53
UNSPSC Code:
12352211
biological source
synthetic
assay
≥99% (TLC)
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 100 μg (860122W-100UG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Application
Lipids research
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860122W-100UG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)