858127C
Avanti
17:1 Lyso PG
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyma:
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(17:1(10Z)/0:0); 110712
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (858127C-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 858127C
concentration
5 mg/mL (858127C-5mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)