850806C
Avanti
18:0-22:6 PE
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyma:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110641
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850806C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850806C
concentration
10 mg/mL (850806C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI key
XYYHNDVKALDFHQ-OXHZBIAZSA-N
Application
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)