Hlavní dokumenty
850801C
Avanti
16:0-22:6 PE
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyma:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C43H74NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
764.02
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850801C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 850801C
concentration
10 mg/mL (850801C-25mg)
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40,44H2
InChI key
MPWUZHVZZKSTPV-MADBQMNMSA-N
General description
16:0-22:6 PE is a major component of human spermatozoa.
Application
16:0-22:6PE has been used to determine its detergent solubility with equimolar concentration of sphingomyelin/cholesterol (SM/CHOL). It has also been used to study the phase behavior of mixtures of sphingomyelin.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850801C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Oleic-and docosahexaenoic acid-containing phosphatidylethanolamines differentially phase separate from sphingomyelin
Shaikh S R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(11), 2421-2426 (2009)
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)