850476C
Avanti
18:1-18:0 PC
1-oleoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyma:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OSPC; PC(18:1(9Z)/18:0)
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850476C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850476C
concentration
10 mg/mL (850476C-25mg)
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
InChI key
NMJCSTNQFYPVOR-VHONOUADSA-N
General description
Application
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analyses
- in bilayer membranes to study the bilayer phase transitions
- in liposome as substrate to study the transacylase activities of different lysosomal phospholipase A2 (LPLA2) variants
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)