Přejít k obsahu
806439
2,6-Difluoroanilino(oxo)acetic acid
95%, powder
Synonyma:
[(2,6-Difluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Difluorophenyl)carbamoyl]formic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5F2NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.13
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,6-Difluoroanilino(oxo)acetic acid,
assay
95%
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C8H5F2NO3/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7(12)8(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
XKMPHIMGYLKQKV-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)